Merck
COMH04238B8E
Combi-Blocks, Inc.
1-(Propan-2-ylamino)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(isopropylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)7-4-6(3)8/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
RNFDZDMIFOFNMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6954
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6954