Merck
COMH04238A48
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-furyl)cyclohex-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-(2-furyl)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,6-7H,4-5,11H2
InChI Key
GCCVDWMQBDFSNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)