Merck
COMH04238929
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-morpholin-4-ylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2-morpholinoacetamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)6-9-2-4-11-5-3-9/h2-6H2,1H3,(H,8,10)
InChI Key
UBGWYKSEGWKKFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6333
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6333