Merck
COMH04238617
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)isonicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)isonicotinamide
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-10(17)11-2-4-13(5-3-11)16-14(18)12-6-8-15-9-7-12/h2-9H,1H3,(H,16,18)
InChI Key
WGGVDOFTTMYSRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5534
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)