Merck
COMH0423851B
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-3-11(14)12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
MZWPYWAEYRHZBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5280
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)