Merck
COMH0423799D
Combi-Blocks, Inc.
Phenyl(4-piperazin-1-ylphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.34
MDL番号:
Iupac Name
phenyl[4-(1-piperazinyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-17(14-4-2-1-3-5-14)15-6-8-16(9-7-15)19-12-10-18-11-13-19/h1-9,18H,10-13H2
InChI Key
RANBEJKFNYZGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300