Merck
COMH0423787A
Combi-Blocks, Inc.
2-(2,4-Dibromophenoxy)propanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4-dibromophenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10Br2N2O2/c1-5(9(14)13-12)15-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QWESUIKEYKFAEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2005
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)