Merck
COMH04237819
Combi-Blocks, Inc.
3-(Aminomethyl)adamantan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.74
MDL番号:
Iupac Name
(5R,7S)-3-(aminomethyl)tricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO.ClH/c12-7-10-2-8-1-9(3-10)5-11(13,4-8)6-10;/h8-9,13H,1-7,12H2;1H/t8-,9+,10+,11-;
InChI Key
FELRDAQSQLZIHE-BBDFUPNASA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1908
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)