Merck
COMH042376C3
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-methylcyclohex-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-methyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
OUTDGRREBULAEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)