Merck
COMH042372EE
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyclopropyl-2-(ethylsulfonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.27
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-(ethylsulfonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H11F3N2O2S/c1-2-18(16,17)9-14-7(6-3-4-6)5-8(15-9)10(11,12)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
FIEUVTARHGRRPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0573
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0573
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)