Merck
COMH04237136
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylpiperidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c14-11(15)12(8-4-5-9-13-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,13H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI Key
ROLZGXIJZZQJSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0129
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0129