Merck
COMH042368FB
Combi-Blocks, Inc.
(2-Oxopiperidin-1-yl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.61
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-oxopiperidin-1-yl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClNO2/c8-6(10)5-9-4-2-1-3-7(9)11/h1-5H2
InChI Key
RSYWVPALKPYZDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8018
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8018