Merck
COMH04236832
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Morpholin-4-ylpropyl)-4-nitrobenzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.78
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-4-nitrobenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N3O4.ClH/c18-14(12-2-4-13(5-3-12)17(19)20)15-6-1-7-16-8-10-21-11-9-16;/h2-5H,1,6-11H2,(H,15,18);1H
InChI Key
SVTMPLDILDCNTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7817
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7817