Merck
COMH04236681
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dihydroxy-12h-benzo[b]xanthen-12-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.26
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dihydroxy-12H-benzo[b]xanthen-12-one
Inchi Code
1S/C17H10O4/c18-11-7-13(19)16-15(8-11)21-14-6-10-4-2-1-3-9(10)5-12(14)17(16)20/h1-8,18-19H
InChI Key
MSAPVEXKCXYFIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)