Merck
COMH04236529
Combi-Blocks, Inc.
8-[(4-Nitrophenyl)thio]quinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.78
MDL番号:
Iupac Name
8-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H10N2O2S.ClH/c18-17(19)12-6-8-13(9-7-12)20-14-5-1-3-11-4-2-10-16-15(11)14;/h1-10H;1H
InChI Key
FUALTJDAMSTFPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7040
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7040
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)