Merck
COMH042364A6
Combi-Blocks, Inc.
2-(1,3-Dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2h-isoindol-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-13-9-5-1-2-6-10(9)14(18)16(13)12-8-4-3-7-11(12)15(19)20/h1-4,7-10H,5-6H2,(H,19,20)
InChI Key
LUZTXPDVLZQZLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6909
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6909