Merck
COMH0423649A
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Dichloro-4-ethoxybenzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.57
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-ethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl3O3S/c1-2-14-7-3-6(10)8(4-5(7)9)15(11,12)13/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
PYFRLZCSAXMOPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6897
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6897
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)