Merck
COMH042362EA
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-3-(piperidin-3-ylmethoxy)benzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.82
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-(3-piperidinylmethoxy)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H22N2O2.ClH/c19-16(18-14-6-7-14)13-4-1-5-15(9-13)20-11-12-3-2-8-17-10-12;/h1,4-5,9,12,14,17H,2-3,6-8,10-11H2,(H,18,19);1H
InChI Key
CMLREFPUPJEVIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6463
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)