Merck
COMH04235ED1
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(allylamino)carbonothioyl]hydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-[(allylamino)carbothioyl]hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-3-5-8-6(13)9-10-7(11)12-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)(H2,8,9,13)
InChI Key
VEIZAKNSGRBCOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5410
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5410
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)