Merck
COMH04235E4D
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Acetylphenyl)cyclopropanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-8(14)10-3-2-4-11(7-10)13-12(15)9-5-6-9/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3,(H,13,15)
InChI Key
LORAACNFGHERHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)