Merck
COMH04234D41
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dibromo-5-tetradecylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
432.28
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-tetradecylbenzene
Inchi Code
1S/C20H32Br2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-19(21)17-20(22)16-18/h15-17H,2-14H2,1H3
InChI Key
DEEYQDRVVZEMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9092
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)