Merck
COMH0423469E
Combi-Blocks, Inc.
(2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.18
MDL番号:
Iupac Name
[2,6-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H7F6NO/c13-11(14,15)7-1-2-9-8(4-7)6(5-20)3-10(19-9)12(16,17)18/h1-4,20H,5H2
InChI Key
NZDRTCHXKJZSCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4978
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-4978