Merck
COMH04234384
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Hydrazinylpropyl)morpholine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.15
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-hydrazinopropyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O.2ClH/c8-9-2-1-3-10-4-6-11-7-5-10;;/h9H,1-8H2;2*1H
InChI Key
KFWMZJPNEZPPJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)