Merck
COMH0423422D
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (r)-5-benzyloxy-4-methyl-2-oxo-pentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
Iupac Name
methyl (4R)-5-(benzyloxy)-4-methyl-2-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-11(8-13(15)14(16)17-2)9-18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI Key
OEUPGGUBLKTRDW-LLVKDONJSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2185
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)