Merck
COMH04233953
Combi-Blocks, Inc.
4-((Methylsulfonyl)methyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.24
MDL番号:
Iupac Name
4-[(methylsulfonyl)methyl]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-13(11,12)7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
RUZRGRDECVOHGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-0570
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-0570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)