Merck
COMH039FD44D
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-methoxy-2-(pyridin-3-yl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-methoxy-2-(pyridin-3-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-12(14)11(6-8-15-2)10-5-4-7-13-9-10/h4-5,7,9,11H,3,6,8H2,1-2H3
InChI Key
YJRYLQKCMYANCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2405
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2405