Merck
COMH039FD443
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(3-nitropyridin-2-yl)oxy]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [(3-nitro-2-pyridinyl)oxy]acetate
Inchi Code
1S/C9H10N2O5/c1-2-15-8(12)6-16-9-7(11(13)14)4-3-5-10-9/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
XYNYNOQAHFLDQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2020
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)