Merck
COMH039FD3AB
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-N,N-dimethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.08
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO/c1-12(2)9(13)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HYECZRZFYDUHAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1993
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1993