Merck
COM964466626
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl 4-ethyl (2E)-but-2-enedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
Iupac Name
benzyl ethyl fumarate
Inchi Code
1S/C13H14O4/c1-2-16-12(14)8-9-13(15)17-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-8+
InChI Key
MUDSDAJUOPGCND-CMDGGOBGSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6405
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6405