Merck
COM964464052
Combi-Blocks, Inc.
3-(Dimethylamino)propanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-7(2)4-3-5(6)8;/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8);1H
InChI Key
WSDULRFGFBRPJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)