Merck
COM964462782
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(3-{[(4-methylbenzene)sulfonyl]oxy}propyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
397.54
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(tosyloxy)propyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H31NO5S/c1-16-7-9-18(10-8-16)27(23,24)25-15-5-6-17-11-13-21(14-12-17)19(22)26-20(2,3)4/h7-10,17H,5-6,11-15H2,1-4H3
InChI Key
STHFZLUOFCUSCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4444
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4444
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)