Merck
COM945512669
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Methoxyethoxy)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h2,4-6H2,1H3
InChI Key
ZAGOKQGYDCMNPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6455
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)