Merck
COM945512303
Combi-Blocks, Inc.
2-[N-BOC-N-(p-methoxybenzyl)amino]thiazole-5-boronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
446.38
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-methoxybenzyl)(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C22H31BN2O5S/c1-20(2,3)28-19(26)25(14-15-9-11-16(27-8)12-10-15)18-24-13-17(31-18)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h9-13H,14H2,1-8H3
InChI Key
UDWZZHVWRNFYPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1442
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1442