Merck
COM945512175
Combi-Blocks, Inc.
N-tert-Butyl-1-(4-cyanophenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.34
MDL番号:
Iupac Name
N-(tert-butyl)(4-cyanophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2S/c1-12(2,3)14-17(15,16)9-11-6-4-10(8-13)5-7-11/h4-7,14H,9H2,1-3H3
InChI Key
HVQMWMYQFBEFET-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1748
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1748