Merck
COM945512112
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Bromophenyl)aminosulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.1
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-bromophenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-12(8,10)11/h1-4,9H,(H2,8,10,11)
InChI Key
FMEDIKFZXOFJRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)