Merck
COM945365338
Combi-Blocks, Inc.
N-Boc-Aminomethylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.14
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24BNO4/c1-10(2,3)16-9(15)14-8-13-17-11(4,5)12(6,7)18-13/h8H2,1-7H3,(H,14,15)
InChI Key
NZHBONRCKUQNAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1180
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1180