Merck
COM638468697
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromoethyl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.53
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI Key
JLCGPSNHSULUGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3952
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3952