Merck
COM638468663
Combi-Blocks, Inc.
2-(Dimethylamino)acetaldehyde sodium hydrogensulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.18
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(dimethylamino)acetaldehyde hydrogen sulfite
Inchi Code
1S/C4H9NO.Na.H2O3S/c1-5(2)3-4-6;;1-4(2)3/h4H,3H2,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-1
InChI Key
OUEZAPAXLWTULI-UHFFFAOYSA-M
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3819
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3819