Merck
COM638468119
Combi-Blocks, Inc.
(R)-Methyl 1-benzylpyrrolidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2R)-1-benzyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13(15)12-8-5-9-14(12)10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI Key
NGJACAHAGMHHQT-GFCCVEGCSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1587
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1587