Merck
COM638467636
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.53
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI Key
GWEXSMZNVPJTCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)