Merck
COM638461730
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-methylquinoline-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.9
MDL番号:
Iupac Name
(6-bromo-8-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BBrNO2/c1-6-2-9(12)4-7-3-8(11(14)15)5-13-10(6)7/h2-5,14-15H,1H3
InChI Key
BFBFVHFSXSETSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)