Merck
COM633549188
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-methylphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-12(14)13-8-11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YGIRFQGKPCSCRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)