Merck
COM633200931
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-4-(4-methylphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-12(14(16)17)13(15)8-11/h2-8,15H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
NKDNZJYBOBLFRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8834
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)