Merck
COM517298064
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Fluoropyridin-2-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.2
MDL番号:
Iupac Name
3-[(5-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-4-5-11(14-7-8)15-10-3-1-2-9(13)6-10/h1-7H,13H2
InChI Key
WOFXPGGXIADBOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2277
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)