Merck
COM514239278
Combi-Blocks, Inc.
2-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H23BN2O4/c1-13(2,3)20-12(19)11-17-8-10(9-18-11)16-21-14(4,5)15(6,7)22-16/h8-9H,1-7H3
InChI Key
NWAMCEWEIFZABT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1271
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1271