Merck
COM514239138
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrNO2S/c7-4-2-11-5(6(9)10)3(4)1-8/h2H,(H,9,10)
InChI Key
AKEKHJAUYBFGBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)