Merck
COM497526550
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-[(1S)-1-amino-2-hydroxyethyl]-2-chlorobenzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.12
MDL番号:
Iupac Name
methyl (S)-5-(1-amino-2-hydroxyethyl)-2-chlorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3.ClH/c1-15-10(14)7-4-6(9(12)5-13)2-3-8(7)11;/h2-4,9,13H,5,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI Key
FZAOTWPXCMVXJN-SBSPUUFOSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-9191
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-9191
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)