Merck
COM497521507
Combi-Blocks, Inc.
(R)-5-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.39
MDL番号:
Iupac Name
(5R)-5-({[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}methyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H23NO2Si/c1-11(2,3)15(4,5)14-8-9-6-7-10(13)12-9/h9H,6-8H2,1-5H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI Key
NUPOYZPOLQAMAK-SECBINFHSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-5230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-5230