Merck
COM497520323
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H10F3N/c1-10(2,7-15)8-4-3-5-9(6-8)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QFRVMNGNTXGJKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-3668
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-3668