Merck
COM497518412
Combi-Blocks, Inc.
N-Hydroxy-4-(methylsulfonyl)benzenecarboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.24
MDL番号:
Iupac Name
N-hydroxy-4-(methylsulfonyl)benzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-14(12,13)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
ASVKDPCGOIIZIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0923